Documenti fondamentali
385883
Sigma-Aldrich
4-(2,3-Dihydroxypropyl)-2-(2-methylene-4,4-dimethylpentyl)succinate potassium salt solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2O2CCH2CH[CH2C(=CH2)CH2C(CH3)3]CO2K
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.402
Densità
1.098 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[K+].CC(C)(C)CC(=C)CC(CC(=O)OCC(O)CO)C([O-])=O
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)