Documenti fondamentali
385654
Sigma-Aldrich
4-(4-Methylpiperidino)pyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.26
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
98%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)