Documenti fondamentali
385557
Sigma-Aldrich
Diisopropyloctylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7SiH[CH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
80-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H32Si/c1-6-7-8-9-10-11-12-15(13(2)3)14(4)5/h13-15H,6-12H2,1-5H3
AELQFRLRNCJZQE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)