38510
Dimercaptomaleonitrile disodium salt hydrate
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
Sinonimo/i:
(Z)-2,3-Dimercapto-2-butenedinitrile disodium salt, Bahr′s salt, Disodium (Z)-1,2-dicyano-1,2-ethylenedithiolate, cis-1,2-Dicyano-1,2-dimercaptoethylene disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
Concentrazione
~10% (crystal water)
Stringa SMILE
O.[Na]S\C(C#N)=C(/S[Na])C#N
InChI
1S/C4H2N2S2.2Na.H2O/c5-1-3(7)4(8)2-6;;;/h7-8H;;;1H2/q;2*+1;/p-2/b4-3-;;;
DWYJCSXARKJSBC-FGSKAQBVSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3