Documenti fondamentali
383759
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-nitroguanidine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
contiene
25% water
Stringa SMILE
CCCCNC(=N)N[N+]([O-])=O
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)