Documenti fondamentali
383589
Sigma-Aldrich
Benz[d]indeno[1,2-b]pyran-5,11-dione
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
258-259 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)