Documenti fondamentali
383457
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-formylchromone
97%
Sinonimo/i:
6-Chloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
166-168 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
Informazioni sul gene
human ... PTPN1(5770)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)