Key Documents
382264
Sigma-Aldrich
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5ClF3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3