382256
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline
98%
Sinonimo/i:
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
About This Item
Saggio
98%
Punto di fusione
174-176 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccnc2c(cccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)7-3-1-2-6-8(15)4-5-14-9(6)7/h1-5H,(H,14,15)
UDRWADJLLWWJOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?