Documenti fondamentali
382094
Sigma-Aldrich
Dimethyl (R)-(+)-methylsuccinate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3O2CCH2CH(CH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
1706307
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +4.8°, c = 2.9 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
80-81 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C[C@@H](C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1
NFOQJNGQQXICBY-RXMQYKEDSA-N
Applicazioni
Dimethyl (R)-(+)-methylsuccinate can be used in the synthesis of FK-506, a macrolide generally produced by Streptomyces tsukubaensis.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A chemoenzymatic synthesis of the C10-C19 moiety of FK506
Gu R-L and Sih CJ
Tetrahedron Letters, 31(23), 3283-3286 (1990)
Tetrahedron Letters, 31, 3283-3283 (1990)