Documenti
381578
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-sulfanilylurea
98%
Sinonimo/i:
Carbutamide
About This Item
Formula condensata:
4-(H2N)C6H4SO2NHCONH(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1