Documenti fondamentali
380830
Sigma-Aldrich
Triethylhexylammonium bromide
99%
Sinonimo/i:
Hexyltriethylammonium bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5N(C2H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
114-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-10-11-12-13(6-2,7-3)8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
NAWZSHBMUXXTGV-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)