Documenti fondamentali
379565
Sigma-Aldrich
Lead(II) phthalocyanine
Dye content 80 %
Sinonimo/i:
Phthalocyanine lead salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H16N8Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
719.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Composizione
Dye content, 80%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
λmax
698 nm
Stringa SMILE
[PbH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Pb/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
WSQYJDCCFQPFJC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)