379476
2,6-Dihydroxy-4-methyl-3-pyridinecarbonitrile
99%
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-3-cyano-4-methylpyridine, 3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-methylpyridine, 3-Cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
315 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)nc(O)c1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-4-2-6(10)9-7(11)5(4)3-8/h2H,1H3,(H2,9,10,11)
YRGYYQCOWUULNF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3