This product is not tested for solubility. However, various sources report that this compound is soluble in water at 14 g/L. Chloroform has also been cited with no rate reported.
379336
Dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate
99%
About This Item
Saggio
99%
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(n1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- ditopic macrocycle having two xylyl rings linked by diethylene glycol and 2,6-pyridinediamide spacers, which acts as host molecule capable of forming complexes with diphenylurea derivatives[2]
- N,N′-bis(2-aminoethyl)dipicoloinic acid diamide Schiff base[3]
- 1,1′-(2,6-bispyridyl)bis-3-(9-ethylcarbazole-3-yl)-1,3-propanedione[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Dans quel solvant ce produit est il soluble ?
1 answer-