Documenti
377988
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(pentafluorophenyl)phenol
99%
About This Item
Formula condensata:
C6F5C6F4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
117-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C12HF9O/c13-3-1(4(14)8(18)9(19)7(3)17)2-5(15)10(20)12(22)11(21)6(2)16/h22H
MLXJPZBMOLLESC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3