Documenti fondamentali
377864
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-pyrrolin-2-one
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
151-154 °C
Stringa SMILE
O=C1NCC(OCc2ccccc2)=C1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)