Documenti fondamentali
376981
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12INO
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Grado
technical grade
Punto di fusione
197 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[I-].CC[n+]1c(C)oc2ccccc12
InChI
1S/C10H12NO.HI/c1-3-11-8(2)12-10-7-5-4-6-9(10)11;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
UZWYLWSUBQEUMC-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)