376582
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
VAHXXQJJZKBZDX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3