Documenti
376574
Sigma-Aldrich
(3R)-(+)-Tetrahydrofuranylboronic acid diethanolamine ester
98%
Sinonimo/i:
Diethanolamine (3R)-(+)-tetrahydrofuranylboronate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +18.0°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
192-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COB(OCCN1)[C@@H]2CCOC2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3