376477
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
65%, technical grade
Sinonimo/i:
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, H Acid disodium salt
About This Item
Formula condensata:
H2NC10H4(OH)(SO3Na)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.27
Beilstein:
3863707
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Concentrazione
65%
Impurezze
10-20% Na2SO4
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?