Documenti fondamentali
376396
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-D-tartaramide
98%
Sinonimo/i:
(−)-N,N,N′,N′-Tetramethyl-D-tartaric acid diamide, (−)-D-Tartaric acid bis(dimethylamide), (S,S)-(−)-2,3-Dihydroxy-N,N,N′,N′-tetramethylsuccinamide
About This Item
Formula condensata:
[-CH(OH)CON(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.22
Beilstein:
4675378
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −46°, c = 3 in ethanol
Punto di fusione
186-188 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-9(2)7(13)5(11)6(12)8(14)10(3)4/h5-6,11-12H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1
PCYDYHRBODKVEL-WDSKDSINSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)