Documenti fondamentali
376167
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilylmethyl)phthalimide
98%
Sinonimo/i:
Phthalimidomethyl-trimethylsilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.34
Beilstein:
153462
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
P. ebollizione
76-77 °C/0.01 mmHg (lit.)
Punto di fusione
25-27 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)