375322
Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
132 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
STPXIOGYOLJXMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?