Documenti fondamentali
374105
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-p-tosyl-1,3-diaminopropane
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3C6H4SO2NHCH2)2CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)