Documenti fondamentali
373826
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Y(TMHD)3
About This Item
Formula condensata:
Y(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
638.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: yttrium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
173-175 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Y](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Y/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
PPRRRPCEDUWEHL-LWTKGLMZSA-K
Applicazioni
A precursor for the formation of thin films of yttria by CECVD. The films have potential applications as electronic insulators, coatings, reaction barriers and superconducting materials.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhang, Y. Puddephatt, R.
Chemistry of Materials, 11, 148-148 (1999)
Articoli
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.