37342
(1R,2S)-cis-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol
≥98.0%
Sinonimo/i:
(1R-cis)-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol, (1R,2S)-cis-1,2-Dihydro-1,2-dihydroxynaphthalene
About This Item
Saggio
≥98.0%
Attività ottica
[α]20/D +242±5°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
Punto di fusione
121-127 °C (lit.)
136-139 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,9-12H/t9-,10+/m0/s1
QPUHWUSUBHNZCG-VHSXEESVSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)