Documenti fondamentali
373281
Sigma-Aldrich
Platinum-rhodium alloy
Rhodium 6 %
Sinonimo/i:
Pt41Rh5
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
thermocouple grade
Stato
wire
Composizione
Rhodium, 6%
Diametro
0.51 mm
Stringa SMILE
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
Quantità
2.1 g = 50 cm
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)