Key Documents
372706
Sigma-Aldrich
Tantalum silicide
−230 mesh
About This Item
Formula condensata:
TaSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Dimensione particelle
−230 mesh
Stringa SMILE
[Ta++].[Si-]#[Si-]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)