Documenti fondamentali
372080
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-lithium, as complex with lithium iodide solution
0.5 M in diethyl ether, 99 atom % D
Scegli un formato
50 ML
CHF 189.00
CHF 189.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 189.00
About This Item
Formula condensata:
CD3Li · LiI
Peso molecolare:
158.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 189.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Stato
liquid
Concentrazione
0.5 M in diethyl ether
Densità
0.816 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li+].[I-].[2H]C([2H])([2H])[Li]
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1/i1D3;;;
LHJHNKBQWVOCIH-AGUGZIQGSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)