Documenti fondamentali
371874
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
99%
About This Item
Formula condensata:
ClCF2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
99%
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)C(F)(F)Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)