Documenti fondamentali
371688
Sigma-Aldrich
Formic N2-(p-tolyl)hydrazide
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Stringa SMILE
Cc1ccc(NNC=O)cc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)