Documenti fondamentali
371262
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium acetatodichlorodioxoruthenate(VI)
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)4P(CH3CO2RuO2Cl2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
602.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Punto di fusione
213 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[Ru-](Cl)(Cl)(=O)=O.c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)