Documenti fondamentali
370452
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxyacetamide
97%
Sinonimo/i:
Glyoxylic amide diethyl acetal
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2O)2CHCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Beilstein:
1760414
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(OCC)C(N)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,8)
DSKGWFQMJHBHRT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2-Diethoxyacetamide participates in the synthesis of pyridine-containing central domain of the amythiamicin group of thiopeptide antibiotics.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mark C Bagley et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 102-103 (2004-01-23)
The pyridine-containing central domain of the amythiamicin group of thiopeptide antibiotics is prepared in protected form in 9 steps, 93%ee and 18% overall yield from (S)-2-[1-(tert-butoxycarbonylamino)-2-methylpropyl]thiazole-4-carboxylic acid by Michael addition-cyclodehydration of a 2-(2-thiazolyl)enamine and 1-(2-thiazolyl)propynone.