Documenti fondamentali
370002
Sigma-Aldrich
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H23NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
136-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC2(CC(C)(C)N1)OCC(CO)O2
InChI
1S/C12H23NO3/c1-10(2)7-12(8-11(3,4)13-10)15-6-9(5-14)16-12/h9,13-14H,5-8H2,1-4H3
MWQYHQBSFLBACS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol, a piperidone derivative, is a heterocyclic building block.
Applicazioni
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)