369586
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene
99%
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
99%
contiene
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
60 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
7-8 °C (lit.)
Densità
1.334 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(C=C)cc(c1)C(F)(F)F
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?