Documenti fondamentali
369527
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylbutylamine
99%
Sinonimo/i:
N-Butyldimethylamine
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Beilstein:
1731308
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. ebollizione
93.3 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
0.721 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCN(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-4-5-6-7(2)3/h4-6H2,1-3H3
DJEQZVQFEPKLOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N-Dimethylbutylamine is a tertiaryalkylamine. X-ray photoelectron spectra (XPS) of Si(001) surfaces exposed to N,N-dimethylbutylamine at 300K has been reported.
Applicazioni
N,N-Dimethylbutylamine is suitable for use in the fabrication of polystyrene-based nano-LC monolithic columns for the separation of protein molecules. It may be used as ion-pairing reagent in a study involving comparison of performance of six ion-pairing reagents as mobile phase modifiers for oligonucleotide LC/MS.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)