Documenti fondamentali
369373
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tetrabenzoate
96%
Sinonimo/i:
Benzoflex S 552, Pentaerythrityl tetrabenzoate, [3-Benzoyloxy-2,2-bis(benzoyloxymethyl)propyl] benzoate
Scegli un formato
100 G
CHF 70.30
1 KG
CHF 214.00
CHF 70.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 70.30
1 KG
CHF 214.00
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CO2CH2)4C
Numero CAS:
Peso molecolare:
552.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 70.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)(COC(=O)c2ccccc2)COC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C33H28O8/c34-29(25-13-5-1-6-14-25)38-21-33(22-39-30(35)26-15-7-2-8-16-26,23-40-31(36)27-17-9-3-10-18-27)24-41-32(37)28-19-11-4-12-20-28/h1-20H,21-24H2
MINJAOUGXYRTEI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Pentaerythritol tetrabenzoate is an ester of pentaerythritol with benzoic acid. It has been reported as a metal ligand.[1] It has been tested as stationary phase for the quantitative analysis of naphthalene hydrocarbons by gas-liquid chromatography and molecular spectroscopy.[2]
Applicazioni
Plasticizer
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Structure of pentaerythritol tetrabenzoate.
Bormann LM, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 49(11), 1982-1985 (1993)
Quantitative analysis of C 10-C 12 naphthalene hydrocarbons using gas chromatography and molecular spectroscopy.
Vaisberg KM, et al.
Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 1(9), 736-740 (1965)