Documenti
369284
Sigma-Aldrich
Ethyl N-methoxy-N-methylcarbamate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3ON(CH3)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. eboll.
150-155 °C (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)N(C)OC
InChI
1S/C5H11NO3/c1-4-9-5(7)6(2)8-3/h4H2,1-3H3
QKKFTUDASIMWMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl N-methoxy-N-methylcarbamate is an organic building block.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup