Documenti fondamentali
368768
Sigma-Aldrich
Hexakis(benzylthio)benzene
97%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CH2S)6C6
Numero CAS:
Peso molecolare:
811.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
125-127 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(Sc1c(SCc2ccccc2)c(SCc3ccccc3)c(SCc4ccccc4)c(SCc5ccccc5)c1SCc6ccccc6)c7ccccc7
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)