Documenti fondamentali
368652
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
99%
Sinonimo/i:
1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH[O2CCH(CH3)2]C(CH3)2CH2O2CCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
795 °F
Limite di esplosione
0.48 %, 172 °F
3.1 %, 230 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
280 °C (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3
OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)