Documenti fondamentali
368369
Sigma-Aldrich
Methyl (E)-4-chloro-3-methoxy-2-butenoate
97%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2C(OCH3)=CHCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.59
Beilstein:
5376618
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
Densità
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)\C=C(/CCl)OC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)