Documenti fondamentali
367893
Sigma-Aldrich
2-(Methanesulfonyl)ethyl succinimidyl carbonate
98%
Sinonimo/i:
N-[2-(Methylsulfonyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide, MSC-ONSu
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
115-118 °C (lit.)
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)