Key Documents
367397
Sigma-Aldrich
(1-Aminopropyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H10NO3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
CCC(N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c1-2-3(4)8(5,6)7/h3H,2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)
DELJNDWGTWHHFA-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)