Documenti fondamentali
366439
Sigma-Aldrich
1,1′-Oxalyldiimidazole
technical grade
Sinonimo/i:
Oxalic acid diimidazolide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.16
Beilstein:
611833
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Carbonylations
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O=C(C(=O)n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C8H6N4O2/c13-7(11-3-1-9-5-11)8(14)12-4-2-10-6-12/h1-6H
ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains imidazole
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.