Documenti fondamentali
365785
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(NO2)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
P. ebollizione
95-100 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-35 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fluorinated high-performance polymers: Poly (arylene ether) s and aromatic polyimides containing trifluoromethyl groups.
Dhara MG and Banerjee S.
Progress in Polymer Science, 35(8), 1022-1027 (2010)