365440
2-Hydroxy-4-methylpyridine
99%
Sinonimo/i:
4-Methyl-2(1H)-pyridinone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. ebollizione
186-187 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
131-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccnc(O)c1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-2-3-7-6(8)4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
YBDRFJXGJQULGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)