Documenti fondamentali
365378
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone ethylene ketal
97%
Sinonimo/i:
1,4-Dioxaspiro[4.4]nonane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
54-55 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCC2(C1)OCCO2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)