364878
1-Bromocarbonyl-1-methylethyl acetate
≥95.0%
Sinonimo/i:
α-Acetoxyisobutyryl bromide, 2-Acetoxy-2-methylpropionyl bromide
About This Item
Saggio
≥95.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
75-77 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC(C)(C)C(Br)=O
InChI
1S/C6H9BrO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3
OOKAXSHFTDPZHP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the chemoenzymatic synthesis of (1R,2S)-1,2-epoxy-1,2-dihydroacridine (acridine 1,2-oxide)
- in the synthesis of protected 3′-deoxyadenosine and 3′-deoxyguanosine
- as reagent for deoxygenation of vicinal diols, as well as in the preparation of 2′,3′-dideoxycytidine and other dideoxy and deoxynucleosides from the corresponding ribo series.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?