Documenti fondamentali
364541
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Dihydro-5-(p-tolylsulfonyloxymethyl)-2(3H)-furanone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D −45°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
85-88 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CCC(=O)O2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)